Ammonium sulfate ≥99.5%, qualité ultra pure
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
Ce produit peut être utilisé pour la précipitation ou le fractionnement des protéines ou pour la purification d'anticorps. Utile pour l'analyse cristallographique des acides nucléiques et des protéines.
Formule:
(NH₄)₂SO₄ Poids moléculaire: 132.14 g/mol Point de fusion: 280 °C Densité: 1.78 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003391 Numéro CAS: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Indice Merck: 13,00559 |
Résultats des tests de spécification
Arsenic | <0,0001% |
Chlorure | ≤0,0005% |
DNase | non détecté |
Métaux lourds (en Pb) | ≤0,0002% |
Insolubles | ≤0,005% |
Fer | ≤0,0005% |
Magnesium Test | Passe |
pH (5%, Water) @25 °C | 5 – 6 |
Phosphate | ≤0,0005% |
Protéases | non détecté |
Pureté (base sèche) | ≥99,5% |
Residus aprés combustion | ≤0,005% |
RNase | non détecté |
Selenium | ≤0,002% |