Imprimer
Ammonium sulfate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
A11682.0B A11682.0I
A11682.0BEA 44.4 EUR
A11682.0B A11682.0I
Ammonium sulfate ≥98%
Ammonium sulfate
Purity: 98+% CAS No.: 7783-20-2 Molecular Formula: H8N2O4S Formula Weight: 132.14 Melting Point: ca 280° dec. Merck Reference: 14,555 MDL No.: MFCD00003391
Formule: (NH₄)₂SO₄
Poids moléculaire: 132.14 g/mol
Point de fusion: ∼ 280 °C (déc.)
Densité: 1.769
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Indice Merck: 13,00559