Ammonium sulfate ≥99.95% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Synonyme(s):
Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
Purity: 99.95%
CAS No.: 7783-20-2
Molecular Formula: H8N2O4S
Formula Weight: 132.14
Physical Form: Crystalline
Density: 1.769
Appearance: White
Melting Point: ca 280° dec.
Merck Reference: 14,555
MDL No.: MFCD00003391
Formule:
(NH₄)₂SO₄ Poids moléculaire: 132.14 g/mol Point de fusion: ∼ 280 °C (déc.) Densité: 1.769 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003391 Numéro CAS: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Indice Merck: 14,555 |