Imprimer
Ammonium hexafluorosilicate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ammonium hexafluorosilicate
69100.A1 69100.A7 69100.30
69100.A1EA 143 EUR
69100.A1 69100.A7 69100.30
Ammonium hexafluorosilicate ≥98%
Ammonium hexafluorosilicate
Purity: 98% CAS No.: 16919-19-0 Molecular Formula: (NH4)2SiF6 Formula Weight: 178.14 Physical Form: Powder Melting Point: dec. UN No.: 2854 MDL No.: MFCD00010887
Etching glass, in soldering flux
Formule: H₈F₆N₂Si
Poids moléculaire: 178.15 g/mol
Point de fusion: Déc.
Densité: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010887
Numéro CAS: 16919-19-0
EINECS: 240-968-3
UN: 2854
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,00529