Ammonium thiocyanate ≥99% (par titration argentométrique), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analytical reagent, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ammonium sulfocyanure
Formule:
NH₄SCN Point de fusion: 140-149 °C Densité: 1,305 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011428 Numéro CAS: 1762-95-4 EINECS: 217-175-6 Indice Merck: 13,00564 |
Résultats des tests de spécification
Assay (argentometric) | Min. 99.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Residue on ignition (SO₄) | Max. 0.02 % |
pH (5 %, 25 °C) | 4.5 - 6.0 |
Lead (Pb) | Max. 0.0004 % |
Iron (Fe) | Max. 1 ppm |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.004 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |
Sulfide (S) | Max. 0.001 % |
I reducing matters (as SO₂) | Max. 0.005 % |