Ammonium thiocyanate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ammonium sulfocyanure
Purity: 98+%
CAS No.: 1762-95-4
Molecular Formula: CH4N2S
Formula Weight: 76.12
Odour: Odourless
Melting Point: 147-149°
Beilstein Reference: 3595135
Merck Reference: 14,561
MDL No.: MFCD00011428
Formule:
NH₄SCN Point de fusion: 147…149 °C Densité: 1,305 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011428 Numéro CAS: 1762-95-4 EINECS: 217-175-6 Indice Merck: 14,561 |