Imprimer
Ammonium persulfate (APS), Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.01200.1000 1.01200.5000 1.01200.9025
1.01200.1000EA 102 EUR
1.01200.1000 1.01200.5000 1.01200.9025
Ammonium persulfate (APS), Supelco®
Ammonium persulfate (APS)
Formule: (NH₄)₂S₂O₈
Point de fusion: 120 °C
Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003390
Numéro CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1,III
Indice Merck: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM