Imprimer
Ammonium dihydrogénophosphate ≥98% ACS, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ammonium phosphate monopotassique, Ammonium phosphate monobasique
216003-2.5KG 216003-500G
216003-2.5KGEA 608 EUR
216003-2.5KG 216003-500G
Ammonium dihydrogénophosphate ≥98% ACS, Fluka™
Ammonium dihydrogénophosphate
Formule: NH₄H₂PO₄
Point d'ébullition: 197 °C (Decomposition)
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1,803 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003396
Numéro CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Indice Merck: 13,00547
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay Min. 98.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 3.8 - 4.4
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %