Ammonium dihydrogénophosphate ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 7722-76-1
Molecular Formula: H6NO4P
Formula Weight: 115.03
Physical Form: Crystalline
Density: 1.803
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 190°
Merck Reference: 14,543
MDL No.: MFCD00003396
Formule:
NH₄H₂PO₄ Point de fusion: 190 °C Densité: 1,803 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003396 Numéro CAS: 7722-76-1 EINECS: 231-764-5 Indice Merck: 14,543 |