Imprimer
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate ≥98%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ammonium phosphate dibasique, Ammonium phosphate diammonium
21311.234EA 121 EUR
21311.234 21311.291 21311.460
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate ≥98%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate
Formule: (NH₄)₂HPO₄
Poids moléculaire: 132.06 g/mol
Point de fusion: 185
Densité: 1.619 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010891
Numéro CAS: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Indice Merck: 13,00546
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
pH (20°C) About 8
pH (25°C; 5 %) 7.7 - 8.1
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.001 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.01 %
NO3 (Nitrate) Max. 0.003 %
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 0.005 %
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 0.005 %
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test