Imprimer
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate ≥98% ACS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ammonium phosphate dibasique, Ammonium phosphate diammonium
0569-1KGEA 397 EUR
0569-1KG 0569-2.5KG 0569-500G
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate ≥98% ACS
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate
Formule: (NH₄)₂HPO₄
Poids moléculaire: 132.06 g/mol
Point de fusion: 185
Densité: 1.619 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010891
Numéro CAS: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Indice Merck: 13,00546
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Calcium <0.001%
Chloride ≤0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.0005%
Nitrate ≤0.003%
pH (5%, Water) @25 °C 7.7 – 8.1
Potassium ≤0.005%
Purity ≥98%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.01%