Imprimer
Ammonium iodure ≥99.995% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Iodure d'ammonium
40255.06 40255.14 40255.22
40255.06EA 110 EUR
40255.06 40255.14 40255.22
Ammonium iodure ≥99.995% (base métaux)
Ammonium iodure
Purity: 99.995% CAS No.: 12027-06-4 Molecular Formula: H4IN Formula Weight: 144.94 Physical Form: -4 Mesh Density: 2.514 Refractive Index: 1.7031 Sensitivity: Light and Air Sensitive and Hygroscopic Appearance: White to pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 551° subl. Merck Reference: 14,529 MDL No.: MFCD00011424
Formule: NH₄I
Poids moléculaire: 144.94 g/mol
Point de fusion: 551 °C (subl.)
Densité: 2.514
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011424
Numéro CAS: 12027-06-4
EINECS: 234-717-7
Indice Merck: 14,529