Imprimer
Ammonium fluorure ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Fluorure d'ammonium
21252.263EA 165 EUR
21252.263 21252.460
Ammonium fluorure ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Ammonium fluorure
Formule: NH₄F
Poids moléculaire: 37.04 g/mol
Point de fusion: 160
Densité: 1.0088…1.0096 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011423
Numéro CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,00524
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
Ammonium hydrogen difluoride Max. 1 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Water Max. 5 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 30 ppm
Na (Sodium) Max. 80 ppm