Imprimer
Ammonium fluorure 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Fluorure d'ammonium
A16279.22 A16279.36
A16279.22EA 32.3 EUR
A16279.22 A16279.36
Ammonium fluorure 96%
Ammonium fluorure
Purity: 96% CAS No.: 12125-01-8 Molecular Formula: FH4N Formula Weight: 37.04 Odour: Odourless Merck Reference: 14,522 MDL No.: MFCD00011423
Formule: NH₄F
Poids moléculaire: 37.04 g/mol
Point de fusion: 160
Densité: 1.01
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011423
Numéro CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,522