Imprimer
Ammonium dichromate ≥99.5% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
13444.36 13444.A3
13444.36EA 111 EUR
13444.36 13444.A3
Ammonium dichromate ≥99.5% ACS
Ammonium dichromate
Purity: 99.5% min CAS No.: 7789-09-5 Molecular Formula: (NH4)2Cr2O7 Formula Weight: 252.10 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Merck Reference: 14,515 UN No.: 1439 MDL No.: MFCD00010879
Catalysts, source of pure nitrogen, in lithography, manufacturing of pigments
Formule: (NH₄)₂Cr₂O₇
Densité: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010879
Numéro CAS: 7789-09-5
EINECS: 232-143-1
UN: 1439
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119661563-36-0000
Indice Merck: 14,515