Ammonium dichromate 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
(NH₄)₂Cr₂O₇ Densité: 2,15 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010879 Numéro CAS: 7789-09-5 EINECS: 232-143-1 UN: 1439 ADR: 5.1,II REACH: 01-2119661563-36-0000 Indice Merck: 13,00516 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Orange Adhering crystals |
Titration Iodometric | ≥98.5 % |
Loss on drying | ≤3 % (105°C, 4 h) |
Chloride (Cl) | ≤500 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |