Ammonium carbonate, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Mélange en proportions approximativement équimoléculaires de carbamate d'ammonium NH4CO2NH2 et d'hydrogénocarbonate d'ammonium NH4HCO3
Formule:
(NH₄)₂CO₃ Point de fusion: 58 °C Densité: 1,500 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010890 Numéro CAS: 10361-29-2 EINECS: 208-058-0 Indice Merck: 13,00508 |
Résultats des tests de spécification
Assay (NH3) | 30.0 - 34.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 50 ppm |
Insolubility in water | Max. 100 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 10 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
As (Arsenic) | Max. 3 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |