Imprimer
Ammonium carbonate, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Carbonate d'ammonium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.59504.0250 1.59504.1000
1.59504.0250EA 59.9 EUR
1.59504.0250 1.59504.1000
Ammonium carbonate, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Ammonium carbonate
Formule: (NH₄)₂CO₃
Poids moléculaire: 96.09 g/mol
Point de fusion: 58
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010890
Numéro CAS: 10361-29-2
EINECS: 233-786-0
Indice Merck: 13,00508
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric, NH₃) ≥ 30.0 %
Identity passes test
Description white crystals
Insoluble matter ≤ 0.005 %
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Sulfur compounds (as SO₄) ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Non-volatile matter ≤ 0.01 %
Conforms ACS, Reag. Ph. Eur. passes test