Ammonium carbonate (∼30% NH₃ )
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Carbonate d'ammonium
CAS No.: 506-87-6
Molecular Formula: CH8N2O3
Formula Weight: 96.09
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 60° subl.
Beilstein Reference: 3627235
Merck Reference: 14,508
MDL No.: MFCD00010890
Formule:
(NH₄)₂CO₃ Poids moléculaire: 96.09 g/mol Point de fusion: 60 °C (subl.) Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010890 Numéro CAS: 506-87-6 EINECS: 208-058-0 Indice Merck: 13,00508 |