Imprimer
Ammonium carbonate ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Carbonate d'ammonium
12980.09 12980.18 12980.30
12980.09EA 37.9 EUR
12980.09 12980.18 12980.30
Ammonium carbonate ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Ammonium carbonate
Purity: 99.999% CAS No.: 506-87-6 Molecular Formula: CH8N2O3 Formula Weight: 96.09 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Ammonia-like Melting Point: 60° subl. Beilstein Reference: 3627235 Merck Reference: 14,508 MDL No.: MFCD00010890
Formule: (NH₄)₂CO₃
Poids moléculaire: 96.09 g/mol
Point de fusion: 60 °C (subl.)
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010890
Numéro CAS: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Indice Merck: 14,508