Imprimer
Ammonium carbonate ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Carbonate d'ammonium
401130010 401130250 401130025
ACRO401130010EA 186 EUR
ACRO401130010 ACRO401130250 ACRO401130025
Ammonium carbonate ACS
Ammonium carbonate
Formule: (NH₄)₂CO₃
Point de fusion: 58 °C (déc.)
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010890
Numéro CAS: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Indice Merck: 13,00508
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Non-volatile matter ≤0.01 %
Titration excess HCl ≥30.0 % (NH3)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %