Imprimer
Bromure d'ammonium, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ammonium bromure
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.01125.1000 1.01125.9025
1.01125.1000EA 155 EUR
1.01125.1000 1.01125.9025
Bromure d'ammonium, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Bromure d'ammonium
Formule: H₄BrN
Poids moléculaire: 97.94 g/mol
Point de fusion: 542
Densité: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011419
Numéro CAS: 12124-97-9
EINECS: 235-183-8
Indice Merck: 13,00505
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 742 g/l (20 °C)
Melting Point 542 °C (closed capillary tube)
Molar Mass 97.94 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Vapor Pressure 1.3 hPa (198 °C)
Density 2.43 g/cm3 (20 °C)
pH 4.8 (50 g/l, H2O, 25 °C)