Imprimer
Bromure d'ammonium ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ammonium bromure
12981.06 12981.14 12981.22
12981.06EA 50.2 EUR
12981.06 12981.14 12981.22
Bromure d'ammonium ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Bromure d'ammonium
Purity: 99.999% CAS No.: 12124-97-9 Molecular Formula: NH4Br Formula Weight: 97.97 Physical Form: Crystalline Density: 2.429 Appearance: White Melting Point: 452° subl. Merck Reference: 14,505 MDL No.: MFCD00011419
Formule: H₄BrN
Point de fusion: 452 °C (subl.)
Densité: 2,429
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011419
Numéro CAS: 12124-97-9
EINECS: 235-183-8
Indice Merck: 14,505