Imprimer
Bromure d'ammonium 99+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
199980010 199980250 199982500
ACRO199980010EA 136 EUR
ACRO199980010 ACRO199980250 ACRO199982500
Bromure d'ammonium 99+% pour analyses
Bromure d'ammonium
Formule: H₄BrN
Point d'ébullition: 235 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 452 °C (subl.)
Densité: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011419
Numéro CAS: 12124-97-9
EINECS: 235-183-8
Indice Merck: 13,00505
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤0.2 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.05 %
pH 4.5 to 6.0 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Bromate (BrO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Nickel (Ni) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm