Imprimer
Chlorure de tétraphénylphosphonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10575.18 A10575.04 A10575.09
A10575.18EA 318 EUR
A10575.18 A10575.04 A10575.09
Chlorure de tétraphénylphosphonium ≥98%
Chlorure de tétraphénylphosphonium
Purity: 98% CAS No.: 2001-45-8 Molecular Formula: (C6H5)4PCl Formula Weight: 374.86 Melting Point: 272-278° Beilstein Reference: 3922393
Formule: C₂₄H₂₀ClP
Point de fusion: 272…278 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011916
Numéro CAS: 2001-45-8
EINECS: 217-890-3