Imprimer
Chlorure de tétraphénylphosphonium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
204030100 204030500
ACRO204030100EA 93.5 EUR
ACRO204030100 ACRO204030500
Chlorure de tétraphénylphosphonium 98%
Chlorure de tétraphénylphosphonium
Formule: C₂₄H₂₀ClP
Poids moléculaire: 374.85 g/mol
Point de fusion: 275…280 °C
Numéro MDL: MFCD00011916
Numéro CAS: 2001-45-8
EINECS: 217-890-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 275 to 280 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %