Imprimer
Bromure de tétraphénylphosphonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15860.09 A15860.18 A15860.22
A15860.09EA 47.7 EUR
A15860.09 A15860.18 A15860.22
Bromure de tétraphénylphosphonium ≥98%
Bromure de tétraphénylphosphonium
Purity: 98+% CAS No.: 2751-90-8 Molecular Formula: (C6H5)4PBr Formula Weight: 419.31 Melting Point: 296-302° Beilstein Reference: 3922383 Merck Reference: 14,9237 MDL No.: MFCD00011915
Formule: C₂₄H₂₀BrP
Point de fusion: 296…302 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011915
Numéro CAS: 2751-90-8
EINECS: 220-393-4
Indice Merck: 14,9237