Triphénylphosphine 99
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99+%
CAS No.: 603-35-0
Molecular Formula: (C6H5)3P
Formula Weight: 262.29
Flash Point: 181°(358°F)
Physical Form: Flake
Density: 1.200
Appearance: White to pale cream
Odour: Mild
Melting Point: 79-81°
Boiling Point: 360°
Beilstein Reference: 610776
Merck Reference: 14,9743
MDL No.: MFCD00003043
Formule:
C₁₈H₁₅P Poids moléculaire: 262.29 g/mol Point d'ébullition: 360 °C Point de fusion: 79…81 °C Densité: 1.200 Point éclair: 181 °C (358 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003043 Numéro CAS: 603-35-0 EINECS: 210-036-0 Indice Merck: 12,09873 |