Imprimer

Triphénylbismuth

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

8.21192.1000 8.21192.2300 8.21192.4600
8.21192.1000EA 0 EUR
8.21192.1000 8.21192.2300 8.21192.4600
Triphénylbismuth
Triphénylbismuth
Formule: C₁₈H₁₅Bi
Point d'ébullition: 208 °C (0,07 mmHg)
Point de fusion: 78 °C
Densité: 1,5851 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014064
Numéro CAS: 603-33-8
EINECS: 210-033-4

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR