Triphénylarsine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 603-32-7
Molecular Formula: C18H15As
Formula Weight: 306.24
Flash Point: 265°(509°F)
Melting Point: 58-62°
Boiling Point: 360°
Beilstein Reference: 1842037
UN No.: 3465
MDL No.: MFCD00002994
Formule:
C₁₈H₁₅As Point d'ébullition: 360 °C Point de fusion: 58…62 °C Densité: 1,306 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 265 °C (509 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002994 Numéro CAS: 603-32-7 EINECS: 210-032-9 UN: 3465 ADR: 6.1,II |