Imprimer
Tris(4-méthylphényl)phosphine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tri-p-tolylphosphine, Tris(p-tolyl)phosphine
422330050 422330010
ACRO422330050EA 125 EUR
ACRO422330050 ACRO422330010
Tris(4-méthylphényl)phosphine 98%
Tris(4-méthylphényl)phosphine
Formule: C₂₁H₂₁P
Point d'ébullition: 400 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 145…150 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008542
Numéro CAS: 1038-95-5
EINECS: 213-863-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
GC ≥97.5 %