Imprimer
Tris(3-méthylphényl)phosphine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tris(m-tolyl)phosphine, Tri-m-tolylphosphine
A15372.03 A15372.06 A15372.14
A15372.03EA 45.7 EUR
A15372.03 A15372.06 A15372.14
Tris(3-méthylphényl)phosphine ≥98%
Tris(3-méthylphényl)phosphine
Purity: 98+% CAS No.: 6224-63-1 Molecular Formula: C21H21P Formula Weight: 304.37 Melting Point: 99-101° Beilstein Reference: 658863
Formule: C₂₁H₂₁P
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008532
Numéro CAS: 6224-63-1
EINECS: 228-312-4