Imprimer
Diphénylphosphine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
320970050 320970250
ACRO320970050EA 113 EUR
ACRO320970050 ACRO320970250
Diphénylphosphine 95%
Diphénylphosphine
Formule: C₁₂H₁₁P
Poids moléculaire: 186.19 g/mol
Point éclair: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00003040
Numéro CAS: 829-85-6
EINECS: 212-591-4
UN: 2845
ADR: 4.2 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6250 to 1.6300 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %