Chlorodiphénylphosphine 95% tech.
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
DPPC
Formule:
C₁₂H₁₀ClP Point d'ébullition: 320 °C (760 mmHg) Point de fusion: 14…16 °C Densité: 1,229 g/cm³ Point éclair: 138 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000529 Numéro CAS: 1079-66-9 EINECS: 214-093-2 UN: 3265 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6340 to 1.6370 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Carbonyl compounds | ≤0.002 % (Acetone) |
Titrable acid or base | ≤0.0001 meq/g |