Imprimer
Dichloro(phényl)phosphine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): P,P-Dichlorophenylphosphine, Phenyldichlorophosphine
A10284.0B A10284.18 A10284.30
A10284.0BEA 341 EUR
A10284.0B A10284.18 A10284.30
Dichloro(phényl)phosphine ≥97%
Dichloro(phényl)phosphine
Purity: 97% CAS No.: 644-97-3 Molecular Formula: C6H5Cl2P Formula Weight: 178.99 Flash Point: 102°(215°F) Refractive Index: 1.5980 Odour: Pungent Melting Point: -51° Boiling Point: 99-101°/11mm Beilstein Reference: 508189 UN No.: 2798 MDL No.: MFCD00000528
Formule: C₆H₅Cl₂P
Point d'ébullition: 99…101 °C (11 mmHg)
Point de fusion: –51 °C
Densité: 1,319
Point éclair: 102 °C (215 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000528
Numéro CAS: 644-97-3
EINECS: 211-425-8
UN: 2798
ADR: 8,II