Imprimer
Hexafluorophosphate de nitronium
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
13151.06 13151.14
13151.06EA 178 EUR
13151.06 13151.14
Hexafluorophosphate de nitronium
Hexafluorophosphate de nitronium
CAS No.: 19200-21-6 Molecular Formula: NO2PF6 Formula Weight: 190.97 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00031520
Formule: F₆NO₂P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031520
Numéro CAS: 19200-21-6
EINECS: 242-872-7
UN: 3260
ADR: 8,II