Tétrafluoroborate de nitronium ≥90%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Nitryl tetrafluoroborate
Purity: 90%
CAS No.: 13826-86-3
Molecular Formula: BF4NO2
Formula Weight: 132.81
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 240° dec.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011432
Formule:
BF₄NO₂ Point de fusion: 240 °C (déc.) Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00011432 Numéro CAS: 13826-86-3 EINECS: 237-533-5 UN: 3260 ADR: 8,II |