Chlorure de benzyltriéthylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Benzyltriéthylammonium chlorure
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₁₃H₂₂ClN Poids moléculaire: 227.78 g/mol Point de fusion: 190…192 °C Point éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011824 Numéro CAS: 56-37-1 EINECS: 200-270-1 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 630 g/l (20 °C) |
Melting Point | 190 - 192 °C (decomposition) |
Molar Mass | 227.78 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Flash Point |
|
pH | 6 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 300 °C |