Imprimer
Chlorure de benzyltriéthylammonium ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzyltriéthylammonium chlorure
A13268.22 A13268.36
A13268.22EA 32.9 EUR
A13268.22 A13268.36
Chlorure de benzyltriéthylammonium ≥99%
Chlorure de benzyltriéthylammonium
Purity: 99% CAS No.: 56-37-1 Molecular Formula: (CH3CH2)3N(CH2C6H5)Cl Formula Weight: 227.78 Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 3574984
Formule: C₁₃H₂₂ClN
Poids moléculaire: 227.78 g/mol
Point de fusion: ∼ 190 °C (déc.)
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011824
Numéro CAS: 56-37-1
EINECS: 200-270-1