Bromure de benzyltriéthylammonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 5197-95-5
Molecular Formula: (CH3CH2)3N(CH2C6H5)Br
Formula Weight: 272.24
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 3739113
Formule:
C₁₃H₂₂BrN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011822 Numéro CAS: 5197-95-5 EINECS: 225-986-1 |