Bromure de benzyltriéthylammonium 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Benzyltriéthylammonium bromure
Formule:
C₁₃H₂₂BrN Point de fusion: 187…197 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011822 Numéro CAS: 5197-95-5 EINECS: 225-986-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to cream to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 187 to 197 °C (Dec) |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |