Imprimer
2-Acétylthioéthyltriméthylammonium iodure ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Iodure de (2-acétylthioéthyl)triméthylammonium
A16802.06 A16802.03 A16802.14
A16802.06EA 116 EUR
A16802.06 A16802.03 A16802.14
2-Acétylthioéthyltriméthylammonium iodure ≥98%
2-Acétylthioéthyltriméthylammonium iodure
Purity: 98% CAS No.: 1866-15-5 Molecular Formula: CH3COSCH2CH2N(CH3)3I Formula Weight: 289.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 205-209° Beilstein Reference: 3916578 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011819
Formule: H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Point de fusion: 205…209 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011819
Numéro CAS: 1866-15-5
EINECS: 217-474-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9024633662ddbbc8a8efbcd594cd79dbbcbb2d6&vid=c8a063af769022ab97d866f5f7547b476c5949a7&prid=web&clid=SAPDAM