Imprimer
2-Acétylthioéthyltriméthylammonium iodure 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Iodure de (2-acétylthioéthyl)triméthylammonium
102710050 102710250
ACRO102710050EA 189 EUR
ACRO102710050 ACRO102710250
2-Acétylthioéthyltriméthylammonium iodure 98%
2-Acétylthioéthyltriméthylammonium iodure
Formule: H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Point de fusion: 205…210 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011819
Numéro CAS: 1866-15-5
EINECS: 217-474-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9024633662ddbbc8a8efbcd594cd79dbbcbb2d6&vid=c8a063af769022ab97d866f5f7547b476c5949a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %