Imprimer
Iodure de (2-(butyrylthio)éthyl)triméthylammonium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Iodure de (propylcarbonylthioéthyl)triméthylammonium
108150250 108151000
ACRO108150250EA 267 EUR
ACRO108150250 ACRO108151000
Iodure de (2-(butyrylthio)éthyl)triméthylammonium 98%
Iodure de (2-(butyrylthio)éthyl)triméthylammonium
Formule: H₃C(CH₂)₂C(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Point de fusion: 172…176 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011845
Numéro CAS: 1866-16-6
EINECS: 217-475-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %