Imprimer
Iodure d'acétylcholine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Iodure de (2-acétoxyéthyl)triméthylammonium
400180100 400180500
ACRO400180100EA 108 EUR
ACRO400180100 ACRO400180500
Iodure d'acétylcholine 99%
Iodure d'acétylcholine
Formule: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Poids moléculaire: 273.11 g/mol
Point de fusion: 162…164 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011815
Numéro CAS: 2260-50-6
EINECS: 218-862-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 164 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %