Imprimer
Iodure de tétraméthylammonium ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétraméthylammonium iodure
A12811.22 A12811.36
A12811.22EA 143 EUR
A12811.22 A12811.36
Iodure de tétraméthylammonium ≥99%
Iodure de tétraméthylammonium
Purity: 99% CAS No.: 75-58-1 Molecular Formula: C4H12IN Formula Weight: 201.05 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3620030 Merck Reference: 14,9225 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011629
Formule: C₄H₁₂IN
Poids moléculaire: 201.05 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011629
Numéro CAS: 75-58-1
EINECS: 200-881-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,09364