Imprimer
Iodure de tétraéthylammonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): TEAI, Tetrylammonium iodide
A11783.0B A11783.18 A11783.30
A11783.0BEA 577 EUR
A11783.0B A11783.18 A11783.30
Iodure de tétraéthylammonium ≥98%
Iodure de tétraéthylammonium
Purity: 98+% CAS No.: 68-05-3 Molecular Formula: (CH3CH2)4NI Formula Weight: 257.17 Melting Point: ca 320° dec. Beilstein Reference: 3562649
Formule: C₈H₂₀IN
Poids moléculaire: 257.16 g/mol
Point de fusion: ∼ 320 °C (déc.)
Densité: 1.566 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011829
Numéro CAS: 68-05-3
EINECS: 200-676-9