Imprimer
Iodure de tétrabutylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tétrabutylammonium iodure, Tétrabutylamine iodure
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.22152.0100 8.22152.0250 8.22152.1000
8.22152.0100EA 56.5 EUR
8.22152.0100 8.22152.0250 8.22152.1000
Iodure de tétrabutylammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Iodure de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆IN
Poids moléculaire: 369.37 g/mol
Point de fusion: 143…146 °C
Densité: 1.0027 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011636
Numéro CAS: 311-28-4
EINECS: 206-220-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₁₆H₃₆IN
Molar Mass 369.38 g/mol
Melting Point 143 - 146 °C
LD 50 oral LD50 Rat 1990 mg/kg
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering
Categories of danger harmful
R Phrase R 22
S Phrase S 22-24/25