Imprimer
Iodure de tétrabutylammonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tétrabutylammonium iodure, Tétrabutylamine iodure
A15484.0B A15484.18 A15484.30
A15484.0BEA 397 EUR
A15484.0B A15484.18 A15484.30
Iodure de tétrabutylammonium ≥98%
Iodure de tétrabutylammonium
Purity: 98% CAS No.: 311-28-4 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NI Formula Weight: 369.38 Melting Point: 142-148° Beilstein Reference: 3916152
Formule: C₁₆H₃₆IN
Poids moléculaire: 369.37 g/mol
Point de fusion: 142…148 °C
Densité: 1.0027 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011636
Numéro CAS: 311-28-4
EINECS: 206-220-5