Imprimer
Iodure de tétrabutylammonium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tétrabutylammonium iodure, Tétrabutylamine iodure
161270250 161271000 161275000 161270025
161270250.EA 32.7 EUR
161270250. 161271000. 161275000. 161270025.
Iodure de tétrabutylammonium 98%
Iodure de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆IN
Poids moléculaire: 369.37 g/mol
Point de fusion: 141…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011636
Numéro CAS: 311-28-4
EINECS: 206-220-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 150 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 %
Residue after ignition ≤1 %